Learn More
2,5-isothiocyanate de dichlorophényle, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
25 g
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 2, 5-Dichlorophenyl isothiocyanate |
Plage de pourcentage du dosage | 97+% |
Quantité | 25 g |
Poids de la formule | 204.08 |
Pourcentage de pureté | 97% |