Learn More
2,5-dichlorobenzonitrile, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11438116
2,5-dichlorobenzonitrile, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11438116
100 g
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 11438116
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A14141.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 260 260.
Voir les produits de remplacement
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 21663-61-6
Formule moléculaire C7H3Cl2N
Poids moléculaire (g/mol) 172.008
Numéro MDL MFCD00019741
Clé InChI LNGWRTKJZCBXGT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzonitrile, 2,5-dichloro, 2,5-dichloro-benzonitrile, 2,5-dichlorobenzonitrite, 2,5-dichlorobenzenecarbonitrile, pubchem3687, acmc-209fn5, ksc490q4h, 2,5-dichlorobenzonitrile, attercop-chm at133057Afficher plusAfficher moins
CID PubChem 89000
Nom IUPAC 2,5-dichlorobenzonitrile
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)C#N)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,5-Dichlorobenzonitrile
Point de fusion 128°C to 131°C
Quantité 100 g
Numéro UN UN3439
Beilstein 2045293
Poids de la formule 172.01
Pourcentage de pureté 98%
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
2,5-dichlorobenzonitrile, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >