Learn More
2-(4-Pipéridinyloxy)benzonitrile, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit. p-7033791
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 900572-37-4
Formule moléculaire C12H14N2O
Poids moléculaire (g/mol) 202.26
Numéro MDL MFCD08061090
Clé InChI OIFRRCRLKBGBKR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-4-piperidinyloxy benzonitrile, 2-piperidin-4-yloxy benzonitrile, acmc-20aoor, 2-4-piperidyloxy benzenecarbonitrile, 2-piperidin-4-yl oxy benzonitrile, benzonitrile, 2-4-piperidinyloxy, 2-piperidin-4-yl-oxy-benzonitrile
CID PubChem 16732591
Nom IUPAC 2-(piperidin-4-yloxy)benzonitrile
SMILES N#CC1=CC=CC=C1OC1CCNCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(4-Piperidinyloxy)benzonitrile
Quantité 250 mg
Numéro UN UN3439
Poids de la formule 202.26
Pourcentage de pureté 98%