Learn More
2-[4-(Diméthylamino)phényle]benzimidazole, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit. 15442419
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2562-71-2
Formule moléculaire C15H15N3
Poids moléculaire (g/mol) 237.31
Numéro MDL MFCD00441571
Clé InChI ZKBBGUJBGLTNEK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-p-n,n-dimethylaminophenyl-1h-benzoimidazole, 4-1h-benzimidazol-2-yl-n,n-dimethylaniline, 4-1h-benzoimidazol-2-yl-phenyl-dimethyl-amine, n-4-1h-benzimidazol-2-yl phenyl-n,n-dimethylamine, 4-benzimidazol-2-ylphenyl dimethylamine, 4-1h-1,3-benzodiazol-2-yl-n,n-dimethylaniline, cambridge id 5628722, 2-p-dimethylamino phenyl benzimidazole, 4-2-benzimidazolyl-n,n-dimethylaniline, 2-4-dimethylaminophenyl-1h-benzimidazole
CID PubChem 242786
Nom IUPAC 4-(1H-1,3-benzodiazol-2-yl)-N,N-dimethylaniline
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)C1=NC2=CC=CC=C2N1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-[4-(Dimethylamino)phenyl]benzimidazole
Couleur Jaune
Quantité 1 g
Beilstein 185491
Poids de la formule 237.31
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Solide