Learn More
2’,4’-diméthylacétophénone, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11449873
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 89-74-7 | C10H12O | 148.205 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 89-74-7
Formule moléculaire C10H12O
Poids moléculaire (g/mol) 148.205
Numéro MDL MFCD00003571
Clé InChI HSDSKVWQTONQBJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2',4'-dimethylacetophenone, 1-2,4-dimethylphenyl ethanone, 2,4-dimethylacetophenone, 4-acetyl-m-xylene, ethanone, 1-2,4-dimethylphenyl, acetyl-m-xylene, 1-2,4-dimethylphenyl ethan-1-one, acetophenone, 2',4'-dimethyl, unii-8k29me27ya, methyl 2,4-dimethylphenyl ketone
CID PubChem 6985
Nom IUPAC 1-(2,4-diméthylphényl)éthanone
SMILES CC1=CC(=C(C=C1)C(=O)C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 2',4'-Dimethylacetophenone
Densité 0.999
Point d’ébullition 227°C to 228°C
Point d’éclair 100°C (212°F)
Odeur Characteristic
Indice de réfraction 1.535
Quantité 10 g
Beilstein 956772
Poids de la formule 148.21
Pourcentage de pureté 97%