Learn More
Acide 2,4-diméthoxybenzèneboronique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11475807
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 133730-34-4 | C8H11BO4 | 181.982 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 133730-34-4
Formule moléculaire C8H11BO4
Poids moléculaire (g/mol) 181.982
Numéro MDL MFCD01074590
Clé InChI SQTUYFKNCCBFRR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,4-dimethoxybenzeneboronic acid, 2,4-dimethoxyphenyl boronic acid, 2,4-dimethoxyphenyl boranediol, boronic acid, 2,4-dimethoxyphenyl, 2,4-dimethoxybenzene boronic acid, boronic acid, b-2,4-dimethoxyphenyl, pubchem1823, acmc-209btd, ksc174i6j, 2,4-dimethoxyphenylboronicacid
CID PubChem 2734341
Nom IUPAC Acide (2,4-diméthoxyphényl)boronique
SMILES B(C1=C(C=C(C=C1)OC)OC)(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,4-Dimethoxybenzeneboronic acid
Point de fusion 115°C to 120°C
Quantité 5 g
Beilstein 4744213
Poids de la formule 181.98
Pourcentage de pureté 98%