Learn More
Acide 2,4-dichlorophénylacétique, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11449373
25 g
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 19719-28-9 | C8H6Cl2O2 | 205.034 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 19719-28-9
Formule moléculaire C8H6Cl2O2
Poids moléculaire (g/mol) 205.034
Numéro MDL MFCD00004318
Clé InChI GXMWLJKTGBZMBH-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 88209
Nom IUPAC Acide 2-(2,4-dichlorophényl)acétique
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)Cl)CC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,4-Dichlorophenylacetic acid
Point de fusion 128°C to 130°C
Odeur Odorless
Quantité 25 g
Beilstein 1948767
Synonyme 2,4-dichlorophenylacetic acid, 2-2,4-dichlorophenyl acetic acid, benzeneacetic acid, 2,4-dichloro, 2,4-dichloro-phenyl-acetic acid, 2,4-dichlorophenyl acetic acid, 2 ,4-dichlorophenylacetic acid, zlchem 477, pubchem15026, acmc-209f0x
Poids de la formule 205.04
Pourcentage de pureté ≥98%
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Acide 2,4-dichlorophénylacétique, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals >