Learn More
2,4-dichloro-1-iodobenzène, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10566334
Click to view available options
Quantité:
50 g
100 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Identifiants chimiques
CAS 29898-32-6
Formule moléculaire C6H3Cl2I
Poids moléculaire (g/mol) 272.894
Clé InChI ZQKJCBDCOGLKCQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,3-dichloro-4-iodobenzene, 2,4-dichloroiodobenzene, benzene, 2,4-dichloro-1-iodo, 1-iodo-2,4-dichlorobenzene, pubchem3692, 2,4-dichlor-jodbenzol, acmc-209hbu, 1,3-dichloro4-iodobenzene, 1,3-dichloro 4-iodobenzene, 2,4-dichloro-1-iodo-benzene
CID PubChem 96864
Nom IUPAC 2,4-dichloro-1-iodobenzène
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)Cl)I
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 4-Dichloro-1-iodobenzene
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Quantité 100 g
Poids de la formule 272.9
Pourcentage de pureté 97%