Learn More
2,4-Bis(trifluorométhyl)aniline, 97 %, Thermo Scientific™
48.12€ - 189.00€
Identifiants chimiques
CAS | 367-71-5 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H5F6N |
Poids moléculaire (g/mol) | 229.125 |
Numéro MDL | MFCD00236209 |
Clé InChI | UIWVOUBVGBJRNP-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 2,4-bis trifluoromethyl aniline, 2,4-ditrifluoromethylaniline, 2,4-bis-trifluoromethylaniline, 2,4-bis-trifluoromethyl-phenylamine, benzenamine,2,4-bis trifluoromethyl, benzenamine, 2,4-bis trifluoromethyl, 2,4-bis trifluoromethyl benzenamine, 2,4-bis trifluoromethyl phenylamine, pubchem7127, acmc-1cr1l |
CID PubChem | 602856 |
Nom IUPAC | 2,4-bis(trifluorométhyl)aniline |
SMILES | C1=CC(=C(C=C1C(F)(F)F)C(F)(F)F)N |
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Identifiants chimiques
367-71-5 | |
229.125 | |
UIWVOUBVGBJRNP-UHFFFAOYSA-N | |
602856 | |
C1=CC(=C(C=C1C(F)(F)F)C(F)(F)F)N |
C8H5F6N | |
MFCD00236209 | |
2,4-bis trifluoromethyl aniline, 2,4-ditrifluoromethylaniline, 2,4-bis-trifluoromethylaniline, 2,4-bis-trifluoromethyl-phenylamine, benzenamine,2,4-bis trifluoromethyl, benzenamine, 2,4-bis trifluoromethyl, 2,4-bis trifluoromethyl benzenamine, 2,4-bis trifluoromethyl phenylamine, pubchem7127, acmc-1cr1l | |
2,4-bis(trifluorométhyl)aniline |
Spécification
2,4-Bis(trifluoromethyl)aniline | |
50°C (0.4 mmHg) | |
C8H5F6N | |
MFCD00236209 | |
3319910 | |
UIWVOUBVGBJRNP-UHFFFAOYSA-N | |
2,4-bis(trifluorométhyl)aniline | |
602856 | |
97% |
367-71-5 | |
Recognizable | |
1.4372 | |
UN2810 | |
2,4-bis trifluoromethyl aniline, 2,4-ditrifluoromethylaniline, 2,4-bis-trifluoromethylaniline, 2,4-bis-trifluoromethyl-phenylamine, benzenamine,2,4-bis trifluoromethyl, benzenamine, 2,4-bis trifluoromethyl, 2,4-bis trifluoromethyl benzenamine, 2,4-bis trifluoromethyl phenylamine, pubchem7127, acmc-1cr1l | |
C1=CC(=C(C=C1C(F)(F)F)C(F)(F)F)N | |
229.125 | |
229.13 |
Safety and Handling
GHS H Statement
H331-H373-H302-H312-H315-H319
Toxic if inhaled.
May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure.
Harmful if swallowed.
Harmful in contact with skin.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
P260-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P314-P330-P332+P313-P362-P501c
H302+H312+H332-H315-H319-H373
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 6.1; Packing Group: III; Proper Shipping Name: TOXIC, LIQUIDS, ORGANIC, N.O.S.
missing translation for 'einecsNumber' : 000-000-0
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Température ambiante
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.