Learn More
Acide 2,4,6-trifluorobenzoïque, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11458637
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 28314-80-9
Formule moléculaire C7H3F3O2
Poids moléculaire (g/mol) 176.094
Numéro MDL MFCD00042398
Clé InChI SJZATRRXUILGHH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzoic acid, 2,4,6-trifluoro, 2,4,6-trifluorobenzoicacid, the derivatives, 2,4,6-trifluorobenzioc acid, pubchem1347, acmc-209h1r, ksc204g9t, 2,4,6-trifluoro-benzoic acid, rarechem al bo 0448, benzoicacid, 2,4,6-trifluoro
CID PubChem 520373
Nom IUPAC Acide 2,4,6-trifluorobenzoïque
SMILES C1=C(C=C(C(=C1F)C(=O)O)F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,4,6-Trifluorobenzoic acid
Point de fusion 140°C to 142°C
Quantité 5 g
Beilstein 1958300
Poids de la formule 176.1
Pourcentage de pureté 98%