Learn More
2,4,6-tribromophénol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11429623
2,4,6-tribromophénol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11429623
1000 g
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 11429623
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A12424.0B
Demander un format en vrac ou personnalisé
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 118-79-6
Formule moléculaire C6H3Br3O
Poids moléculaire (g/mol) 330.80
Numéro MDL MFCD00002150
Clé InChI BSWWXRFVMJHFBN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tribromophenol, bromol, bromkal pur 3, xeroform, phenol, 2,4,6-tribromo, flammex 3bp, unii-ys6k3eu393, ccris 1658, great lakes ph-73, 5175-83-7 bismuth 3+ salt
CID PubChem 1483
ChEBI CHEBI:47696
Nom IUPAC 2,4,6-tribromophénol
SMILES OC1=C(Br)C=C(Br)C=C1Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,4,6-Tribromophenol
Point de fusion 86°C to 92°C
Densité 2.55
Point d’ébullition 282°C to 290°C (sublimation)
Quantité 1000 g
Numéro UN UN3077
Beilstein 776920
Merck Index 14,9613
Poids de la formule 330.8
Pourcentage de pureté 98%
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot10193018 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/08/2023 Catalog NumberA12424.30,A12424.0B
Numéro de lot10238903 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/04/2022 Catalog NumberA12424.30,A12424.0B
Numéro de lotH8855A Type de certificatCertificat d’analyse Date22/11/2021 Catalog NumberA12424.30,A12424.0B
Numéro de lotC8158A Type de certificatCertificat d’analyse Date22/11/2021 Catalog NumberA12424.30,A12424.0B
Numéro de lot10165506 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/11/2021 Catalog NumberA12424.30,A12424.0B
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
2,4,6-tribromophénol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >