Learn More
2,4,6-Tri(2-pyridyl)-s-triazine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10462875
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 3682-35-7 | C18H12N6 | 312.34 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3682-35-7
Formule moléculaire C18H12N6
Poids moléculaire (g/mol) 312.34
Numéro MDL MFCD00006045
Clé InChI KMVWNDHKTPHDMT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,4,6-tripyridyl-s-triazine, 2,4,6-tris 2-pyridyl-s-triazine, 2,4,6-tri 2-pyridyl-1,3,5-triazine, terpyridyl-s-triazine, 2,4,6-tri 2-pyridyl-s-triazine, tptz iron reagent, 1,3,5-triazine, 2,4,6-tri-2-pyridinyl, tri-2-pyridyl-s-triazine, s-triazine, tri-2-pyridyl, 2,4,6-tris 2-pyridyl-1,3,5-triazine
CID PubChem 77258
SMILES C1=CC=C(N=C1)C1=NC(=NC(=N1)C1=CC=CC=N1)C1=CC=CC=N1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 4, 6-Tri(2-pyridyl)-s-triazine
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 248.0°C to 252.0°C
Couleur Jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 25 g
Merck Index 15,9926
Nom IUPAC 2,4,6-tripyridine-2-yl-1,3,5-triazine
Poids de la formule 312.32
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre