Learn More
Chlorure de 2,4,5-trifluoro-3-méthoxybenzoyle, Thermo Scientific™
Code produit. p-4391503
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
Conditionnement:
10g
25g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Identifiants chimiques
CAS 112811-66-2
Formule moléculaire C8H4ClF3O2
Poids moléculaire (g/mol) 224.563
Clé InChI JVQSZTJTWSUJCR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-methoxy-2,4,5-trifluorobenzoyl chloride, pubchem8384, acmc-1c4v9, 2,4,5-trifluoro-3-methoxy-benzoyl chloride, benzoyl chloride,2,4,5-trifluoro-3-methoxy, benzoyl chloride, 2,4,5-trifluoro-3-methoxy, 2,4,5-trifluoro-3-methoxybenzoyl chloride, 2,4,5-tris fluoranyl-3-methoxy-benzoyl chloride
CID PubChem 2775281
Nom IUPAC Chlorure de 2,4,5-trifluoro-3-méthoxybenzoyle
SMILES COC1=C(C(=CC(=C1F)F)C(=O)Cl)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 4, 5-Trifluoro-3-methoxybenzoyl chloride
Plage de pourcentage du dosage 95%
Quantité 10 g
Poids de la formule 224.56
Pourcentage de pureté 97%