Learn More
2-(3-Fluorophénoxy)chlorhydrate d’éthylamine, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit. 15449255
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 372183-68-1
Formule moléculaire C8H10FNO
Poids moléculaire (g/mol) 155.172
Numéro MDL MFCD11099553
Clé InChI UTSSEDORJLCBMS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-3-fluorophenoxy ethylamine, 2-3-fluorophenoxy ethanamine, 2-3-fluoro-phenoxy-ethylamine, 1-2-aminoethoxy-3-fluorobenzene, ethanamine,2-3-fluorophenoxy, 2-3-fluorophenoxy ethan-1-amine, ethanamine, 2-3-fluorophenoxy, pubchem19158, acmc-1cfl9
CID PubChem 14245330
Nom IUPAC 2-(3-fluorophénoxy)éthanamine
SMILES C1=CC(=CC(=C1)F)OCCN
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(3-Fluorophenoxy)ethylamine hydrochloride
Quantité 250 mg
Sensibilité Hygroscopic
Poids de la formule 191.63
Pourcentage de pureté 98%