Learn More
Acide 2,3-difluoro-4-hydroxybenzoïque, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15453367
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 175968-39-5
Formule moléculaire C7H4F2O3
Poids moléculaire (g/mol) 174.103
Numéro MDL MFCD01321116
Clé InChI XIZIDHMVDRRFBT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-carboxy-2,3-difluorophenol, 2,3-diifluoro-4-hydroxybenzoic acid, 2,3-difluoro-4-hydroxy-benzoic acid, rarechem al bo 1938, benzoic acid, 2,3-difluoro-4-hydroxy, pubchem2609, acmc-1c23d, 4-hydroxy-2,3-difluoro-benzoic acid, benzoic acid,2,3-difluoro-4-hydroxy
CID PubChem 2779307
Nom IUPAC Acide 2,3-difluoro-4-hydroxybenzoïque
SMILES C1=CC(=C(C(=C1C(=O)O)F)F)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,3-Difluoro-4-hydroxybenzoic acid
Point de fusion 205°C to 210°C
Quantité 250 mg
Poids de la formule 174.1
Pourcentage de pureté 99%
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche