Learn More
Acide carboxylique de 2,3-Dibromopyridine-4-, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7030835
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1020056-98-7
Formule moléculaire C6H3Br2NO2
Poids moléculaire (g/mol) 280.903
Numéro MDL MFCD09997708
Clé InChI ICISUZSRQHUJKX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,3-dibromoisonicotinic acid, 2,3-dibromo-4-pyridinecarboxylic acid, acmc-20ahus, 2,3-dibromopyridine-4-carboxylicacid
CID PubChem 26967070
Nom IUPAC 2,3-dibromopyridine-4-acide carboxylique
SMILES C1=CN=C(C(=C1C(=O)O)Br)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,3-Dibromopyridine-4-carboxylic acid
Quantité 250 mg
Poids de la formule 280.9
Pourcentage de pureté 97%
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche