Learn More
2,2’-thénoine, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 2,2'-Thenoin |
Point de fusion | 104°C to 107°C |
Quantité | 25 g |
Poids de la formule | 224.29 |
Pourcentage de pureté | 97% |