Learn More
2,2’-thénoine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 11480528
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 27761-02-0
Formule moléculaire C10H8O2S2
Poids moléculaire (g/mol) 224.292
Numéro MDL MFCD00022505
Clé InChI OGWZIOZTPNLTCR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,2'-thenoin, 2-hydroxy-1,2-di-2-thienylethanone, 2-hydroxy-1,2-di 2-thienyl ethan-1-one, 2-hydroxy-1,2-bis thiophen-2-yl ethan-1-one, 2-hydroxy-1,2-di thiophen-2-yl ethanone, 2-hydroxy-1,2-bis thiophen-2-yl ethanone, maybridge1_002119, 1,2-dithien-2-ylhydroxyethanone, 2-hydroxy-1,2-dithien-2-ylethanone, alpha-hydroxy-2-thenyl 2-thienyl ketone
CID PubChem 2734800
Nom IUPAC 2-hydroxy-1,2-dithiophène-2-ylethanone
SMILES C1=CSC(=C1)C(C(=O)C2=CC=CS2)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,2'-Thenoin
Point de fusion 104°C to 107°C
Quantité 5 g
Poids de la formule 224.29
Pourcentage de pureté 97%