Learn More
2,2’-Bipyridyl, ≥ 99,0 % (NT), Honeywell Fluka™
Indicateur redox, pour la détermination spectrophotométrique de Fe,≥99,0 %
Marque:  Honeywell-Fluka 14454-25G
Quantité 25 g
Conditionnement Bouteille en plastique
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 15651430
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 260 260.
Voir les produits de remplacement »
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Identifiants chimiques
366-18-7
156.19
ROFVEXUMMXZLPA-UHFFFAOYSA-N
CHEBI:30351
C1=CC=C(N=C1)C1=CC=CC=N1
C10H8N2
MFCD00006212
1474
2,2'-bipyridine
Spécification
2,2′-Bipyridyl
273°C
C10H8N2
UN2811
ROFVEXUMMXZLPA-UHFFFAOYSA-N
2,2'-bipyridine
1474
156.18g/mol
Bouteille en plastique
69°C to 71°C
366-18-7
MFCD00006212
113089
C1=CC=C(N=C1)C1=CC=CC=N1
156.19
CHEBI:30351
≥99.0% (NT)
25 g