Learn More
2,2’-Bipyridyl, ≥ 99,0 % (NT), Honeywell Fluka™
Indicateur redox, pour la détermination spectrophotométrique de Fe,≥99,0 %
Marque: Honeywell-Fluka 14454-100G
Quantité | 100 g |
---|---|
Conditionnement | Bouteille en verre |
Afficher plus de versions de ce produit
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Identifiants chimiques
366-18-7 | |
156.19 | |
ROFVEXUMMXZLPA-UHFFFAOYSA-N | |
CHEBI:30351 | |
C1=CC=C(N=C1)C1=CC=CC=N1 |
C10H8N2 | |
MFCD00006212 | |
1474 | |
2-pyridin-2-ylpyridine |
Spécification
2,2′-Bipyridyl | |
273°C | |
C10H8N2 | |
UN2811 | |
ROFVEXUMMXZLPA-UHFFFAOYSA-N | |
2-pyridin-2-ylpyridine | |
1474 | |
156.18g/mol | |
Bouteille en verre |
69°C to 71°C | |
366-18-7 | |
MFCD00006212 | |
113089 | |
C1=CC=C(N=C1)C1=CC=CC=N1 | |
156.19 | |
CHEBI:30351 | |
≥99.0% (NT) | |
100 g |