Learn More
2,2,6-triméthyl-1,3-dioxine-4-un, 94 %, contenant jusqu’à env. 6 % d’acétone, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 5394-63-8 | C7H10O3 | 142.154 g/mol
31.50€ - 275.00€
Identifiants chimiques
CAS 5394-63-8
Formule moléculaire C7H10O3
Poids moléculaire (g/mol) 142.154
Numéro MDL MFCD00040468
Clé InChI XFRBXZCBOYNMJP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,2,6-trimethyl-4h-1,3-dioxin-4-one, 2,2,4-trimethyl-6-keto-1,3-dioxin, diketene acetone adduct, 4h-1,3-dioxin-4-one, 2,2,6-trimethyl, 2,2,6-trimethyl-1,3-dioxen-4-one, 2,2,6-trimethyl-1,3-dioxine-4-one, 2,2,6-trimethyl-1,3 dioxin-4-one, pubchem20364, 2,2,6-trimethyl-4h-1,3-dioxin-4-on, acmc-1akcb
CID PubChem 79368
Nom IUPAC 2,2,6-triméthyl-1,3-dioxine-4-one
SMILES CC1=CC(=O)OC(O1)(C)C
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11432387
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14254.14
25 g
31.50€
25g
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
11442387
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14254.22
100 g
90.00€
100g
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
11452387
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14254.36
500 g
275.00€
500g
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Description
Description
2,2,6-Trimethyl-1,3-dioxin-4-one is used in the synthesis of dihydropyrimininones as picomolar sodium iodide symporter inhibitors. It is also used in the synthesis of resorcinol amide Hsp90 Inhibitor AT13387. It is used in the synthesis of acetylketene by flash pyrolysis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
2,2,6-Trimethyl-1,3-dioxine-4-one est utilisé dans la synthèse des dihydropyrimininones comme inhibiteurs de symportier de l’iodure de sodium picomolaire. Il est également utilisé dans la synthèse de l’inhibiteur de Hsp90 de résorcinol amide AT13387. Il est utilisé dans la synthèse de l’acétylcétène par pyrolyse éclair.
Solubilité
Soluble dans le chloroforme, le méthanol. Non miscible dans l’eau.
Remarques
Stockez à 4°C. Protégez-le de la chaleur. Conserver à l’abri des oxydants.
Spécification
Identifiants chimiques
5394-63-8
142.154
XFRBXZCBOYNMJP-UHFFFAOYSA-N
79368
CC1=CC(=O)OC(O1)(C)C
C7H10O3
MFCD00040468
2,2,6-trimethyl-4h-1,3-dioxin-4-one, 2,2,4-trimethyl-6-keto-1,3-dioxin, diketene acetone adduct, 4h-1,3-dioxin-4-one, 2,2,6-trimethyl, 2,2,6-trimethyl-1,3-dioxen-4-one, 2,2,6-trimethyl-1,3-dioxine-4-one, 2,2,6-trimethyl-1,3 dioxin-4-one, pubchem20364, 2,2,6-trimethyl-4h-1,3-dioxin-4-on, acmc-1akcb
2,2,6-triméthyl-1,3-dioxine-4-one
Spécification
2,2,6-Trimethyl-1,3-dioxin-4-one
7°C
65°C to 67°C (2 mmHg)
Cont. jusqu’à ≈6 % d’acétone
1.461
UN1993
2,2,6-trimethyl-4h-1,3-dioxin-4-one, 2,2,4-trimethyl-6-keto-1,3-dioxin, diketene acetone adduct, 4h-1,3-dioxin-4-one, 2,2,6-trimethyl, 2,2,6-trimethyl-1,3-dioxen-4-one, 2,2,6-trimethyl-1,3-dioxine-4-one, 2,2,6-trimethyl-1,3 dioxin-4-one, pubchem20364, 2,2,6-trimethyl-4h-1,3-dioxin-4-on, acmc-1akcb
XFRBXZCBOYNMJP-UHFFFAOYSA-N
2,2,6-triméthyl-1,3-dioxine-4-one
79368
94%
5394-63-8
1.094
14°C (57°F)
C7H10O3
MFCD00040468
2408
Soluble in Chloroform,Methanol. Not miscible in water.
CC1=CC(=O)OC(O1)(C)C
142.154
142.15
Vidéos
Safety and Handling
Safety and Handling
Déclaration GHS H
H226-H315-H319-H335
Liquide et vapeurs très inflammables.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P210-P233-P240-P241-P242-P243-P264b-P280-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P370+P378q-P501c
H225-H319-H336
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :3 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :LIQUIDES INFLAMMABLES, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 226-403-3
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : 2° à 8°C
Identifiant produit
  • 2,2,6-Trimethyl-1,3-dioxin-4-one, contains up to 6% acetone
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: 2,2,6-Trimethyl-4H-1,3-dioxin-4-one