Learn More
2,2,4’-Tribromoacétophénone, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 11327339
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13195-79-4
Formule moléculaire C8H5Br3O
Poids moléculaire (g/mol) 356.84
Numéro MDL MFCD00017858
Clé InChI KFTUNOVZJWIKFX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,2,4'-tribromoacetophenone, 2,2-dibromo-1-4-bromophenyl ethanone, acetophenone, 2,2,4'-tribromo, 2,2-dibromo-1-4-bromophenyl ethan-1-one, 4alpha,alpha-tribromoacetophenone, 4,alpha,alpha-tribromoacetophenone, p,alpha,alpha-tribromoacetophenone, wln: eyevr de, ethanone, 2,2-dibromo-1-4-bromophenyl, 2,4'-tribromoacetophenone
CID PubChem 25776
Nom IUPAC 2,2-dibromo-1-(4-bromophenyl)ethan-1-one
SMILES BrC(Br)C(=O)C1=CC=C(Br)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,2,4'-Tribromoacetophenone
Point de fusion 91°C to 94°C
Quantité 5 g
Numéro UN UN3261
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 356.84
Pourcentage de pureté 97%