Learn More
2,2,3,3-tétrafluoro-1,4-butanediol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
27.40€ - 330.65€
Identifiants chimiques
CAS | 425-61-6 |
---|---|
Formule moléculaire | C4H6F4O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 162.08 |
Numéro MDL | MFCD00042375 |
Clé InChI | CDZXJJOGDCLNKX-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 2,2,3,3-tetrafluoro-1,4-butanediol, 1,4-dihydroxy-2,2,3,3-tetrafluorobutane, acmc-1aqx7, 1,4-butanediol,2,2,3,3-tetrafluoro, 2,2,3,3-tetrakis fluoranyl butane-1,4-diol |
CID PubChem | 136270 |
Nom IUPAC | 2,2,3,3-tétrafluorobutane-1,4-diol |
SMILES | OCC(F)(F)C(F)(F)CO |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11329295
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L16635.03 |
1 g | N/A | N/A | N/A | ||||
11339295
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L16635.06 |
5 g |
93.36€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11349295
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L16635.14 |
25 g |
330.65€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
2,2,3,3-Tetrafluoro-1,4-butanediol is a reactant used for the enzymic synthesis of silicone fluorinated aliphatic polyester amides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe 2,2,3,3-tétrafluoro-1,4-butanediol est un réactif utilisé pour la synthèse enzymatique des amides de polyester aliphatique fluoré en silicone.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les acides et les agents oxydants.
Identifiants chimiques
425-61-6 | |
162.08 | |
CDZXJJOGDCLNKX-UHFFFAOYSA-N | |
136270 | |
OCC(F)(F)C(F)(F)CO |
C4H6F4O2 | |
MFCD00042375 | |
2,2,3,3-tetrafluoro-1,4-butanediol, 1,4-dihydroxy-2,2,3,3-tetrafluorobutane, acmc-1aqx7, 1,4-butanediol,2,2,3,3-tetrafluoro, 2,2,3,3-tetrakis fluoranyl butane-1,4-diol | |
2,2,3,3-tétrafluorobutane-1,4-diol |
Spécification
2,2,3,3-Tetrafluoro-1,4-butanediol | |
80°C to 87°C | |
C4H6F4O2 | |
1745847 | |
Soluble in water. | |
OCC(F)(F)C(F)(F)CO | |
162.08 | |
162.08 |
425-61-6 | |
110°C to 112°C (13 mmHg) | |
MFCD00042375 | |
2,2,3,3-tetrafluoro-1,4-butanediol, 1,4-dihydroxy-2,2,3,3-tetrafluorobutane, acmc-1aqx7, 1,4-butanediol,2,2,3,3-tetrafluoro, 2,2,3,3-tetrakis fluoranyl butane-1,4-diol | |
CDZXJJOGDCLNKX-UHFFFAOYSA-N | |
2,2,3,3-tétrafluorobutane-1,4-diol | |
136270 | |
97% |
Safety and Handling
GHS H Statement
H315-H319
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
P264b-P280-P302+P352-P305+P351+P338-P332+P313-P362
H315-H319
missing translation for 'einecsNumber' : 000-000-0
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Température ambiante