Learn More
2,2,2-trifluoroéthanol, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 75-89-8 | C2H3F3O | 100.04 g/mol
41.10€ - 271.35€
Identifiants chimiques
CAS | 75-89-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C2H3F3O |
Poids moléculaire (g/mol) | 100.04 |
Numéro MDL | MFCD00004672 |
Clé InChI | RHQDFWAXVIIEBN-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | trifluoroethanol, ethanol, 2,2,2-trifluoro, 2,2,2-trifluoroethan-1-ol, fluorinol 85, 2,2,2-trifluoroethyl alcohol, trifluoroethyl alcohol, trifluoro ethanol, tfe, perfluoro-1,1-dihydroethanol, tfetoh |
CID PubChem | 6409 |
ChEBI | CHEBI:42330 |
SMILES | OCC(F)(F)F |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11499702
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10788.18 |
50 g |
41.10€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11474130
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10788.22 |
100 g |
70.45€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11484130
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10788.36 |
500 g |
193.97€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11489702
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10788.0B |
1000 g |
271.35€
1000g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Trifluoroethanol serves as a solvent and a raw material in organic chemistry and biology. TFE is a solvent of choice for hydrogen peroxide-mediated oxidations of sulfides. Trifluoroethanol acts as a protein denaturant. It is used in the manufacture of certain pharmaceuticals and drug substances. The drug fluromer, which is 2,2,2-trifluoro-1-vinyloxyethane, is the vinyl ether of trifluorethanol. It is an effective solvent for peptides and proteins, and used for NMR-based protein folding studies, and in the manufacture of nylon. As a source of the trifluoromethyl group, it is employed in several organic reactions, for example in Still-Gennari modification of Horner-Wadsworth-Emmons reaction (HWE) reaction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe trifluoroéthanol sert de solvant et de matière première en chimie organique et biologie. Le TFE est un solvant de choix pour les oxydations de sulfures à médiation par peroxyde d’hydrogène. Le trifluoroéthanol agit comme un dénaturant protéique. Il est utilisé dans la fabrication de certains produits pharmaceutiques et de certaines substances médicamenteuses. Le fluromer, qui est le 2,2,2-trifluoro-1-vinyloxyéthane, est l’éther vinylique du trifluoréthanol. Il s’agit d’un solvant efficace pour les peptides et les protéines, utilisé pour les études de repliement des protéines basées sur la RMN et pour la fabrication du nylon. En tant que source du groupe trifluorométhyl, il est utilisé dans plusieurs réactions organiques, par exemple dans la modification Still-Gennari de la réaction d’Horner-Wadsworth-Emmons (HWE).
Solubilité
Miscible avec l’eau, les éthers, les cétones, les alcools et le chloroforme.
Remarques
Sensible à l’humidité.
Identifiants chimiques
75-89-8 | |
100.04 | |
RHQDFWAXVIIEBN-UHFFFAOYSA-N | |
6409 | |
OCC(F)(F)F |
C2H3F3O | |
MFCD00004672 | |
trifluoroethanol, ethanol, 2,2,2-trifluoro, 2,2,2-trifluoroethan-1-ol, fluorinol 85, 2,2,2-trifluoroethyl alcohol, trifluoroethyl alcohol, trifluoro ethanol, tfe, perfluoro-1,1-dihydroethanol, tfetoh | |
CHEBI:42330 |
Spécification
2,2,2-Trifluoroethanol | |
-44°C | |
74°C to 75°C | |
C2H3F3O | |
1.29 | |
UN1992 | |
trifluoroethanol, ethanol, 2,2,2-trifluoro, 2,2,2-trifluoroethan-1-ol, fluorinol 85, 2,2,2-trifluoroethyl alcohol, trifluoroethyl alcohol, trifluoro ethanol, tfe, perfluoro-1,1-dihydroethanol, tfetoh | |
RHQDFWAXVIIEBN-UHFFFAOYSA-N | |
2,2,2-trifluoroéthane-1-ol | |
6409 | |
100.04 |
75-89-8 | |
1.391 | |
29°C (84°F) | |
CF3CH2OH | |
MFCD00004672 | |
1733203 | |
Miscible with water,ethers,ketones,alcohols and chloroform. | |
OCC(F)(F)F | |
100.04 | |
CHEBI:42330 | |
≥99% |
Safety and Handling
GHS H Statement
H301-H311-H318-H226-H332-H315-H335
Toxic if swallowed.
Toxic in contact with skin.
Causes serious eye damage.
Flammable liquid and vapor.
Harmful if inhaled.
Causes skin irritation.
May cause respiratory irritation.
P201-P202-P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P260-P264b-P270-P271-P281-P301+P310-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P308+P313-P310-P311-P330-P370+P378q-P501c
H226-H301+H331-H318-H360F-H373
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :3 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :LIQUIDES INFLAMMABLES, TOXIQUES, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 200-913-6
missing translation for 'rtecsNumber' : KM5250000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
- 2,2,2-Trifluoroethanol
Signal Word
- Dangers
Hazard Category
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Hazard Statement
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H311-Toxique par contact cutané.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H360F-Peut nuire à la fertilité.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Precautionary Statement
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Supplemental information
- MIXTURE LIST-Contient: 2,2,2-Trifluoroethanol