Learn More
(1R,2R)-N,N’-Diméthyl-1,2-cyclohexanediamine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-4112251 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 68737-65-5 | C8H20N2 | 144.26 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 68737-65-5
Formule moléculaire C8H20N2
Poids moléculaire (g/mol) 144.26
Numéro MDL MFCD00671527,MFCD03001702
Clé InChI JRHPOFJADXHYBR-HTQZYQBOSA-P
Synonyme 1r,2r-n,n'-dimethyl-1,2-cyclohexanediamine, 1r,2r-n1,n2-dimethylcyclohexane-1,2-diamine, 1r,2r---n,n'-dimethylcyclohexane-1,2-diamine, trans-n1,n2-dimethylcyclohexane-1,2-diamine, trans-1r,2r-n,n'-bismethyl-1,2-cyclohexanediamine, trans-n,n'-dimethylcyclohexane-1,2-diamine, trans-n,n'-dimethyl-1,2-cyclohexanediamine, trans-1,2-bis methylamino cyclohexane, trans-1r,2r-n,n'-bismethyl-1,2-cyclohexane diamine, 1r,2r---1,2-bis methylamino cyclohexane
CID PubChem 2733821
Nom IUPAC (1R,2R)-N1,N2-dimethylcyclohexane-1,2-bis(aminium)
SMILES C[NH2+][C@@H]1CCCC[C@H]1[NH2+]C
Spécification
Nom chimique ou matériau (1R,2R)-N,N'-Dimethyl-1,2-cyclohexanediamine
% min. CAS 94.0
% max. CAS 100.0
Couleur Blanc à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H10(NHCH3)2
Quantité 1 g
Rotation spécifique − 143.00
Poids de la formule 142.24
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Faible fusion de solide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • (1R,2R)-N,N'-Dimethyl-1,2-cyclohexanediamine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .