Learn More
Greiner Bio-One Pipettes sérologiques stériles 1 ml
Conception pipetage antigoutte avec une clarté optique élevée et une précision maximale.
Marque: Greiner Bio-One 604160
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- PS de haute qualité
- Transparent, graduation facilement lisible
- Bandelette verticale de couleur pour une plus grande facilité de lecture du volume
- Matériau filtrant fibreux synthétique pour la protection contre
Spécification
Forme : Étalon | |
Stérile | |
1/100 | |
1 ml |
PS | |
Oui | |
Emballées individuellement dans un emballage en plastique / plastique | |
Pipette sérologique |