Learn More
Reagecon 1LT SODIUM LAURYL (DODECYL) S ULPHATE (0.1N) 1L
Marque: Reagecon SLS011
1LT SODIUM LAURYL (DODECYL) S ULPHATE (0.1N) 1L
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Safety and Handling
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- SODIUM LAURYL (DODECYL) SULPHATE 0.1N (0.1M)
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: sodium dodecyl sulphate