Learn More
1H-Benzimidazole-5-carbalaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. p-4510683
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
5g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Identifiants chimiques
CAS 58442-17-4
Formule moléculaire C8H6N2O
Poids moléculaire (g/mol) 146.149
Clé InChI ALCHVVTYAHQOFY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1h-benzimidazole-5-carbaldehyde, 1h-benzimidazole-5-carboxaldehyde, 1h-benzo d imidazole-5-carbaldehyde, benzimidazole-5-aldehyde, 1h-1,3-benzodiazole-5-carbaldehyde, 1h-benzimidazole-6-carboxaldehyde, benzimidazole-5-carboxaldehyde, 1h-benzoimidazole-5-carbaldehyde, 3h-benzoimidazole-5-carbaldehyde, pubchem9866
CID PubChem 10012038
Nom IUPAC 3H-benzimidazole-5-carbalaldéhyde
SMILES C1=CC2=C(C=C1C=O)NC=N2
Spécification
Nom chimique ou matériau 1H-Benzimidazole-5-carbaldehyde
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 146.15
Pourcentage de pureté 97%