Learn More
Bochem™ Spatule double en acier inox 18/10, arrondie et courbée
Utilisez la spatule double en acier inox 18/10 Bochem™, arrondie et courbée, pour répondre à vos besoins en laboratoire.
Marque:  Bochem™ 3185
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 10529042
  • 2.65€ / 1 pièce
Il en reste null
Expédition estimée: 09-09-2025
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • Inoxydables
  • Bord arrondi
Spécification
Spécification
1 de chaque
Cuillère / ronde
20 mm
7 mm
2,5mm
Acier inoxydable (18/10)
Autoclavable
Spatule à double extrémité
7 mm
Acier inoxydable (18/10)
250 x 7 mm
250 mm