Learn More
Bochem™ Cuillère pour produits chimiques en acier inoxydable 18/10
Fabrication en acier inoxydable 18 / 10. La pelle pour produits chimiques en acier inox 18/10 Bochem™ possède un corps arrondi.
Marque:  Bochem™ 8801
Code produit. 10291861
  • 19.95€ / 1 pièce
Il en reste null
Expédition estimée: 26-08-2025
Ajouter au panier
Description
Description
  • Acier inox 18/10
Spécification
Spécification
1 de chaque
Cuillère pour produits chimiques
Acier inoxydable (18/10)
450 mL
Pelles manuelles pour le prélèvement ou la mesure de poudres, pâtes ou granulés
250 mm