Learn More
Corning™ Microplaques traitées en polystyrène à 1536 puits NBS™
La surface anti-fixation exclusive est idéale pour des essais homogènes avec des enzymes collantes ou pour réduire la liaison non spécifique aux puits des microplaques
Marque: Corning™ 4572
Description
Les microplaques 1 536 puits Corning sont nos microplaques possédant la densité la plus élevée disponibles pour la sélection à haut rendement. Les microplaques sont conformes aux normes en matière de dimensions et de faible encombrement. Ces microplaques sont proposées en PS noir et blanc solide, avec des fonds ronds ou plats, ainsi qu’en format avec fond noir transparent.
- Le volume total des puits est de 10 μl pour les microplaques à puits ronds et de 12,8 μl pour les microplaques à fond plat
- Volume utile recommandé jusqu’à 8 μl
- Fonds de puits ronds pour réduire le piégeage de l’air et améliorer les valeurs CV et le facteur Z
- Fonds de puits surélevés pour une plus grande sensibilité
- Réservoir de débordement sur les quatre côtés afin de réduire la contamination de l’instrument
- Les couvercles sont disponibles séparément. Le couvercle Corning (n° de cat. 3098) est compatible avec ces microplaques.
Order Info
Conditionnement en sachets de dix
Spécification
Étalon | |
0,03 cm2 | |
NBS | |
Copolymère d’oléfine cyclique | |
8 μl | |
Non liant | |
Plat | |
50/Carton | |
10/paquet |
Sans couvercle | |
32 x 48 | |
Blanc, Fond transparent | |
1536 | |
Non stérile | |
12,5 μl | |
Code-barres | |
10/paquet | |
Noir |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.