Learn More
Uvex™ Pantalon en coton pour homme 127
Les pantalons pour homme sont fabriqués 100 % en coton et comportent 7 passants autour de la taille, avec 4 poches au total pour un rangement pratique.
Marque: Uvex™ 8877509
25.38 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Pantalon pour homme 100 % coton
- La taille comporte 7 passants et une fermeture à bouton
- Deux poches latérales avec accès angulaire et poche supplémentaire
- Une poche à la hanche avec fermeture à bouton visible
- Poche à règle sur le côté droit
- Couture de fourche coupée
Spécification
52 | |
General Purpose Pants | |
Blanc | |
Entre-jambe coupé | |
Button |
Hommes | |
Coton | |
Straight | |
4 |