Learn More
HUBER Bain à circulation chauffant réfrigéré Ministat 125 W
Les plus petits thermostats à circulation de refroidissement au monde, qui peuvent être placés dans une hotte de laboratoire ou dans une usine. Les Ministats sont de petite taille, mais offrent des performances suffisantes pour contrôler les photomètres, les réfractomètres, les viscosimètres, les appareils de distillation, les récipients de réaction, les mini-usines.
Marque:  HUBER 2014.0006.01
Code produit. 13301859
  • 7895.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 29-07-2025
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
Ministat 125 W avec contrôleur “Pilot ONE”
  • Bain à cryothermostat réfrigéré
  • Plage de températures : -25°C à 150°C
  • Capacité de refroidissement (20°C) : 0,3kW
  • Capacité de refroidissement (0°C) : 0,2kW
  • Capacité de chauffage : 0,9 - 1 kW
  • Pression de pompe max. : 22 l/min / 0,7 bar
  • Pompe d’aspiration max. : 16 l/min / 0,4 bar
  • Raccord de pompe : M16 x 1 mâle
  • Alimentation : 220/240 V 1∼/2∼ 50/60 Hz. Avec réfrigérant naturel.
Spécification
Spécification
100°C à 0,3 kW, 20°C à 0,3 kW, 0°C à 0,2°CkW, à 10°C à 0,15°CkW, à 20°C (à 0,1 kW)
de -25°C à +150°C
Ecran tactile TFT, Fonction E-grade, Programmateur intégré, Interface USB, Interface Ethernet, Interface RS232, Technologie de contrôle plug and play, Compatible avec spycontrol, Concept de contrôle facile à utiliser, Fonction de protection de sécurité, Réfrigérant naturel.
Ministat 125 W
3/FL
3 ans pour les commandes électroniques amovibles (Plug & Play), 2 ans pour les composants de réfrigération, 1 an pour les composants mécaniques et électriques
429 mm
220/240 V
Circulation
TFT
0,9 - 1 kW
22 L/min, pression 0,7 bar, 16 L/min, capacité 0,4 bar
±0,02°C
225 mm
25 kg
50/60 Hz
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Offres spéciales
Offres spéciales