Learn More
Reagecon 100ML ETALON DENSITE 0.9060G/ML @25°C
Marque: Reagecon DEN25120
57.08 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
100ML ETALON DENSITE 0.9060G/ML @25°C
Safety and Handling
- DENSITY STANDARD 0.9060g/ml @ 25°C
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H332-Nocif par inhalation.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
- P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
- P242-Ne pas utiliser d'outils produisant des étincelles.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: pentanol isomers
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.