Learn More
Hamilton™ 10 μL 1700 Series Gas Tight Syringe
The 1700 Series syringes are the Gas Tight version of the 700 series syringes.
Marque:  Hamilton™ CAL80080
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 17844412
  • 346.00€ / 1 pièce
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • This series of syringes are ideal for dispensing volumes up to 10 μL.
  • A variety of different terminations and needle options are available in this series.
Spécification
Spécification
Non autoclavable
26s G
0,005 in
0.0187 in.
0.460 mm
0.47 mm
Gas Tight Syringe
50°C
1701 N Syringe
1
51 mm
Cemented
Stainless Steel
0.018 in.
0.13 mm
0.260 in.
6.60 mm
2 in
122°F
50°F
10°C
10 μl
Blunt