Learn More
1-(triméthysilyl)imidazole, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11444164
Click to view available options
Aantal:
5 g
50 g
100 g
250 g
Conditionnement:
100g
250g
50g
5g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 18156-74-6 | C6H12N2Si | 140.26 g/mol
1-(Trimethylsilyl)imidazole acts as a silylating agent for alcohols, carbohydrates and 1,3-dicarbonyl compounds. It is a derivatization reagent used for selective silylation of hydroxyl groups and carboxylic acid without affecting the amino group. It employed as an intermediate for the synthesis of imidazole derivatives. It plays an essential role to synthesize polysubstituted chiral spirotetrahydropyrans. It is also used in the quantification of pintol after derivatization by gas chromatography/ mass spectrometry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1-(triméthylsilyl)imidazole agit comme agent de silylation pour les alcools, les glucides et les composés 1,3-dicarbonyles. Il s’agit d’un réactif de dérivation utilisé pour la silylation sélective des groupes hydroxyles et de l’acide carboxylique sans affecter le groupe amino. Il est utilisé comme intermédiaire pour la synthèse de dérivés d’imidazole. Il joue un rôle essentiel pour synthétiser des spirotrahydropyranes chiraux polysubstitués. Il est également utilisé dans la quantification du pintol après dérivation par chromatographie en phase gazeuse / spectrométrie de masse.
Solubilité
Miscible avec la plupart des solvants organiques courants. Il se décompose dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité et à la lumière. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants forts et les acides forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 18156-74-6
Moleculaire formule C6H12N2Si
Molecular Weight (g/mol) 140.26
MDL-nummer MFCD00005280
InChI Key YKFRUJSEPGHZFJ-UHFFFAOYSA-N
Synoniem n-trimethylsilyl imidazole, 1-trimethylsilyl imidazole, 1-trimethylsilyl-1h-imidazole, tsim, 1h-imidazole, 1-trimethylsilyl, n-trimethylsilylimidazole, trimethylsilyl imidazole, 1-trimethylsilylimidazole, n-trimethylsilyl imidazol, imidazole, 1-trimethylsilyl
PubChem CID 28925
ChEBI CHEBI:85063
IUPAC Name imidazol-1-yl(triméthyl)silane
SMILES C[Si](C)(C)N1C=CN=C1
Spécification
Chemische naam of materiaal 1-(Trimethylsilyl)imidazole
Smeltpunt -42°C
Dichtheid 0.956
Kookpunt 212°C
Vlampunt 18°C (64°F)
Geur Weak
Brekingsindex 1.4765
Aantal 50 g
VN-nummer UN1993
Beilstein 606148
Gevoeligheid Moisture sensitive
Oplosbaarheidsinformatie Miscible with most common organic solvents. It decomposes in water.
Formulegewicht 140.26
Percent Purity 97%