Learn More
Acide 1-propylboronique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11374346
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 17745-45-8 | C3H9BO2 | 87.91 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 17745-45-8
Formule moléculaire C3H9BO2
Poids moléculaire (g/mol) 87.91
Numéro MDL MFCD01074564
Clé InChI JAQOMSTTXPGKTN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-propylboronic acid, 1-propaneboronic acid, propaneboronic acid, boronic acid, propyl, 1-propylboronic acid, 1-propaneboronic, n-propylboronc acd, propyl boronic acid, pubchem6019
CID PubChem 351065
Nom IUPAC Acide propylboronique
SMILES CCCB(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Propylboronic acid
Point de fusion 105°C to 107°C
Quantité 5 g
Beilstein 1731884
Sensibilité Air sensitive; Hygroscopic
Poids de la formule 87.91
Pourcentage de pureté 98%