Learn More
1-Pentanesulfonic Acid Sodium Salt, for Ion Pair Chromatography, Fisher Chemical
Code produit. p-7073366 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Identifiants chimiques
CAS 22767-49-3
Formule moléculaire C5H11NaO3S
Poids moléculaire (g/mol) 174.19
Numéro MDL MFCD00007541,MFCD00149548
Clé InChI ROBLTDOHDSGGDT-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium 1-pentanesulfonate, sodium pentane-1-sulfonate, sodium pentanesulfonate, 1-pentanesulfonic acid sodium salt, 1-pentanesulfonic acid, sodium salt, 1-pentylsodiumsulfonate, ipc-alks-5, 1-pentanesulfonate, sodium, pentanesulfonic acid na-salt, pentanesulfonic acidsodiumsalt
CID PubChem 23664617
Nom IUPAC sodium ; pentane-1-sulfonate
SMILES [Na+].CCCCCS([O-])(=O)=O
Spécification
Point de fusion 300°C
Couleur Blanc
Forme physique Solide en poudre
Quantité 25 g
Poids de la formule 174.2g/mol
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Pentanesulfonic acid, sodium salt
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/A§.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/A§/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.