Learn More
1-octanol, réactif ACS, ≥ 99 %, Honeywell™ Riedel-de Haën™
Code produit. 15645640
Click to view available options
Quantité:
100 mL
1 L
2 L
2.5 L
4 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Réactif ACS,≥99%
SOLVANTS ACS D’UTILISATION GENERALE
  • Solution économique pour des applications telles que la HPLC à échelle préparative, le nettoyage et la synthèse organique
  • Convient aux applications moins exigeantes telles que la HPLC isocratique de routine
  • Variation et diminution des problèmes de suivi de contamination par des solvants
  • Tous les solvants sont testés pour répondre aux spécifications d’utilisation générale d’ACS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 111-87-5
Formule moléculaire C8H18O
Poids moléculaire (g/mol) 130.23
Numéro MDL MFCD00002988
Clé InChI KBPLFHHGFOOTCA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-octanol, octanol, octyl alcohol, n-octanol, capryl alcohol, caprylic alcohol, n-octyl alcohol, heptyl carbinol, 1-hydroxyoctane, primary octyl alcohol
CID PubChem 957
ChEBI CHEBI:16188
Nom IUPAC octan-1-ol
SMILES CCCCCCCCO
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Octanol
Point de fusion -15°C
Densité 0.827g/mL at 25°C
Point d’ébullition 194°C
Point d’éclair 80°C (176°F)
Odeur Characteristic
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3(CH2)7OH
Indice de réfraction n20/D 1.429
Quantité 2 L
Beilstein 1697461
Densité de vapeur 4.5 (vs air)
Poids de la formule 130.23g/mol
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité Réactif ACS
Forme physique Liquid
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Octanol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.