Learn More
Chlorhydrate de 1-octadecylamine, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11374088
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 1838-08-0 | C18H40ClN | 305.975 g/mol
1-Octadecylamine hydrochloride is used as organic intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1838-08-0
Formule moléculaire C18H40ClN
Poids moléculaire (g/mol) 305.975
Numéro MDL MFCD00042018
Clé InChI RNYJXPUAFDFIQJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme octadecylamine hydrochloride, stearylamine hydrochloride, 1-octadecylamine hydrochloride, stearamine hydrochloride, unii-3v3v50q0sj, 1-octadecanamine, hydrochloride, octadecylamine, hydrochloride, acmc-1bnqe, octadecyl-ammonium chloride, c18h39n.hcl
CID PubChem 519552
Nom IUPAC Octadécane-1-amine ; Chlorhydrate
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCN.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Octadecylamine hydrochloride
Point de fusion 160°C
Quantité 25 g
Informations sur la solubilité Soluble in hot methanol.
Poids de la formule 305.97
Forme physique Poudre