Learn More
1-octadécène, 90 %, technique, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1L
2.50L
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 1-Octadecene |
Point de fusion | 17.5°C |
Couleur | Incolore à ambre |
Densité | 0.7890g/mL |
Point d’ébullition | 315°C |
Point d’éclair | 154°C |
Spectre IR | Authentique |
Plage de pourcentage du dosage | 90% |
Conditionnement | Flacon en verre |
Formule linéaire | CH3(CH2)15CH=CH2 |
Afficher plus |
Safety and Handling
Identifiant produit
- 1-Octadecene
- Dangers
- Toxicité par aspiration Catégorie 1
- H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P331-NE PAS faire vomir.
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche