Learn More
1-n-Propylcyclohexanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11430007
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5445-24-9
Formule moléculaire C9H18O
Poids moléculaire (g/mol) 142.24
Numéro MDL MFCD00046364
Clé InChI PYLPYOPJKOJRNP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-propylcyclohexanol, 1-n-propylcyclohexanol, cyclohexanol, 1-propyl, 1-n-propyl cyclohexanol-1, propylcyclohexanol, 1-n-propyl-1-cyclohexanol, 1-n-propylcyclohexane-1-ol
CID PubChem 138504
Nom IUPAC 1-propylcyclohexane-1-ol
SMILES CCCC1(O)CCCCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-n-Propylcyclohexanol
Quantité 25 g
Poids de la formule 142.24
Pourcentage de pureté 98%
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche