Learn More
1-Méthylhomopipérazine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. p-7036950
Click to view available options
Quantité:
5 mL
25 mL
100 mL
Conditionnement:
100mL
25mL
5mL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4318-37-0
Formule moléculaire C6H14N2
Poids moléculaire (g/mol) 114.192
Numéro MDL MFCD00059810
Clé InChI FXHRAKUEZPSMLJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-methylhomopiperazine, n-methyl homopiperazine, 1-methylhomopiperazine, 1h-1,4-diazepine, hexahydro-1-methyl, hexahydro-1-methyl-1h-1,4-diazepine, 1-methyl-1,4-diazaperhydroepine, methylhomopiperazine, n-methylhomopiperizine, 4-methylhomopiperazine, 1-methylhomopiperizine
CID PubChem 228349
Nom IUPAC 1-méthyl-1,4-diazépane
SMILES CN1CCCNCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Methylhomopiperazine
Densité 0.918
Point d’ébullition 74°C to 75°C (35 mmHg)
Point d’éclair 45°C (113°F)
Indice de réfraction 1.477
Quantité 5 mL
Numéro UN UN2920
Poids de la formule 114.19
Pourcentage de pureté 97%