Learn More
Bromure de 1-méthylbutylzinc, 0,5 M dans THF, emballé sous Argon dans des flacons ChemSeal™ refermables
Code produit. 15455315
Click to view available options
Quantité:
50 mL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Vea la política de devoluciones
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nom chimique ou matériau 1-Methylbutylzinc bromide
Note relative au nom Packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles
CAS 308796-07-8
Densité 0.961
Formule moléculaire C5H11BrZn
Numéro MDL MFCD01311408
Quantité 50 mL
Numéro UN UN3399
Sensibilité Air sensitive; May form a precipitate
Synonyme 1-methylbutylzinc bromide solution, 2-pentylzinc bromide, 1-methylbutylzinc bromide, bromozinc 1+ ,pentane, bromo pentan-2-yl zinc, 2-pentylzinc bromide 0.5 m in tetrahydrofuran, 1-methylbutylzinc bromide solution, 0.5 m in thf, 1-methylbutylzinc bromide, 0.5m in thf, packaged under argon in resealable chemseal bottles
Clé InChI DVLFKZPWUOKFIL-UHFFFAOYSA-M
SMILES CCC[CH-]C.[Zn+]Br
Nom IUPAC bromozinc(1+);pentane
Poids moléculaire (g/mol) 216.427
CID PubChem 3602244
Poids de la formule 216.43
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado