Learn More
1-méthyl-4-iodo-1H-pyrazole, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-3736933 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
250mg
5g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 39806-90-1 | C4H5IN2 | 208 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 39806-90-1
Numéro MDL MFCD05663860
Clé InChI RSDRDHPLXWMTRJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-iodo-1-methyl-1h-pyrazole, 1-methyl-4-iodo-1h-pyrazole, 1h-pyrazole, 4-iodo-1-methyl, 1-methyl-4-iodopyrazole, zlchem 32, pubchem24346, acmc-1ctkh, n-methyl-4-iodopyrazole, 1-methyl-4-iodo pyrazole, 4-iodo-1-methyl-pyrazole
CID PubChem 2734773
Nom IUPAC 4-iodo-1-methylpyrazole
SMILES CN1C=C(C=N1)I
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Methyl-4-iodo-1H-pyrazole
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 61°C to 67°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C4H5IN2
Quantité 250 mg
Poids moléculaire (g/mol) 208.002
Poids de la formule 208
Pourcentage de pureté ≥96.0%
Forme physique Crystals or Crystalline Needles
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Methyl-4-iodo-1H-pyrazole
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.