Learn More
1-méthyle-1H-imidazole-5-carbohydrazide, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. p-2695254
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Identifiants chimiques
CAS 23585-00-4
Formule moléculaire C5H8N4O
Poids moléculaire (g/mol) 140.15
Numéro MDL MFCD03659706
Clé InChI CFIAOJVURKEWPG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-methyl-1h-imidazole-5-carbohydrazide, 1-methyl-1h-imidazole-5-carboxylic acid hydrazide, 1h-imidazole-5-carboxylicacid, 1-methyl-, hydrazide, 1-methyl-5-imidazoliecarboxylic hydrazide, 1-methylimidazole-5-carbohydrazide, 1-methyl-1h-imidazole-5-carbohydrazide #, 5-hydrazinocarbonyl-1-methyl-1h-imidazole, imidazole-1-methyl-5-carboxylic acid, hydrazide, 1h-imidazole-5-carboxylicacid,1-methyl-,hydrazide, 1h-imidazole-5-carboxylic acid, 1-methyl-, hydrazide 9ci
CID PubChem 468661
Nom IUPAC 3-méthylimidazole-4-carbohydrazide
SMILES CN1C=NC=C1C(=O)NN
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Methyl-1H-imidazole-5-carbohydrazide
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 140.15
Pourcentage de pureté 97%