Learn More
1-iodo-4-(trifluorométhyl)benzène, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10493374
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
100 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Identifiants chimiques
CAS 455-13-0
Formule moléculaire C7H4F3I
Poids moléculaire (g/mol) 272.009
Numéro MDL MFCD00039398
Clé InChI SKGRFPGOGCHDPC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-iodobenzotrifluoride, 1-iodo-4-trifluoromethyl benzene, p-iodobenzotrifluoride, benzene, 1-iodo-4-trifluoromethyl, 4-trifluoromethyl iodobenzene, 4-iodo-alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene, alpha,alpha,alpha-trifluoro-4-iodotoluene, 4-iodobenztrifluoride, 4-iodobenzo trifluoride, 4-iodo-1-trifluoromethylbenzene
CID PubChem 67993
Nom IUPAC 1-iodo-4-(trifluoromethyl)benzene
SMILES C1=CC(=CC=C1C(F)(F)F)I
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Iodo-4-(trifluoromethyl)benzene
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Formule linéaire IC6H4CF3
Quantité 100 g
Poids de la formule 272
Pourcentage de pureté 97%