Learn More
1-Hexylamine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7022757
Click to view available options
Quantité:
250 mL
1000 mL
Conditionnement:
1000mL
250mL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 111-26-2 | C6H15N | 101.19 g/mol
1-Hexylamine is used as corrosion inhibitors, emulsifiers and surfactants. It is used in dyes, rubber and pharmaceutical industries. It is also used to study the modification of alkanethlol monolayers in gas-phase surface reactions. It acts as an initiator in the ring opening polymerization of N-carboxyanhydride.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 1-hexylamine est utilisée comme inhibiteur de corrosion, émulsifiant et surfactant. Elle est utilisée dans les industries des colorants, du caoutchouc et pharmaceutiques. Elle est aussi utilisée pour étudier la modification des monocouches d’alcanéthyllol dans les réactions de surface en phase gazeuse. Il agit comme un initiateur dans la polymérisation par ouverture de cycle du N-carboxyhydrure.
Solubilité
Miscible avec l’eau, le dichlorométhane, l’alcool et l’acétone.
Remarques
Sensible à l’air. Incompatible avec les acides, les chlorures acides, le dioxyde de carbone et les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 111-26-2
Formule moléculaire C6H15N
Poids moléculaire (g/mol) 101.19
Numéro MDL MFCD00008240
Clé InChI BMVXCPBXGZKUPN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hexylamine, 1-aminohexane, n-hexylamine, 1-hexanamine, 1-hexylamine, mono-n-hexylamine, hexanamine, hexyl amine, unii-ci4e002zv8, hexyl-amine
CID PubChem 8102
ChEBI CHEBI:5712
Nom IUPAC hexane-1-amine
SMILES CCCCCCN
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Hexylamine
Point de fusion -19°C
Densité 0.773
pH 11.6
Point d’ébullition 129°C to 131°C
Point d’éclair 27°C (80°F)
Odeur Amine-like
Formule linéaire CH3(CH2)5NH2
Indice de réfraction 1.418
Quantité 250 mL
Numéro UN UN2734
Beilstein 1731298
Sensibilité Air Sensitive
Informations sur la solubilité Miscible with water,dichloromethane,alcohol and acetone.
Poids de la formule 101.19
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Hexylamine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: n-Hexylamine