Learn More
1-hexanol, 98 %, qualité réactif, Honeywell™
Code produit. 15677890 Tous les produits Honeywell Research Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 mL
1 L
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Qualité réactif, 98 %
  • ≥95 % pour usage général en laboratoire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 111-27-3
Formule moléculaire C6H14O
Poids moléculaire (g/mol) 102.177
Numéro MDL MFCD00002982
Clé InChI ZSIAUFGUXNUGDI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-hexanol, hexyl alcohol, hexanol, n-hexanol, n-hexyl alcohol, 1-hexyl alcohol, 1-hydroxyhexane, amylcarbinol, caproyl alcohol, pentylcarbinol
CID PubChem 8103
ChEBI CHEBI:87393
Nom IUPAC hexane-1-ol
SMILES CCCCCCO
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Hexanol
Point de fusion -52°C (literature)
Couleur Incolore
Densité 0.814g/mL at 25°C
Point d’ébullition 156°C to 157°C (literature)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3(CH2)5OH
Quantité 100 mL
Numéro UN UN2282
Beilstein 969167
Poids de la formule 102.17g/mol
Tension de vapeur 1mmHg (25.6°C)
Pourcentage de pureté 0.98