Learn More
1-heptadécanol, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 1-Heptadecanol |
Point de fusion | 52°C to 56°C |
Point d’ébullition | 308°C to 309°C |
Point d’éclair | 155°C (311°F) |
Formule linéaire | CH3(CH2)16OH |
Quantité | 5 g |
Beilstein | 1702195 |
Poids de la formule | 256.47 |
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido